Learn More
Brady™ Panneaux en plastique magnétique pour le transport
Click to view available options
Texte affiché:
Gaz non inflammable, non toxique 2
Peroxyde organique 5.2
Substance corrosive 8
Substances comburantes 5.1
Substances dangereuses diverses 9
Substances dangereuses pour l'environnement
Substances toxiques et nocives 6
Forme:
Diamant
Rhomboïde
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Matériau | Plastic |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Description | Plastique magnétique |
| À utiliser avec (application) | Pipe markers and safety signs |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Plage de températures (métrique) | -18°C à 70°C |
| Afficher plus |