Learn More
Brady™ Panneaux en plastique magnétique pour le transport
Marque: Brady™ 258967
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE | |
Plastique | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
297 mm | |
Diamant | |
Panneau pour transport |
ADR 6.1-297*297-B0859 | |
1 de chaque | |
Plastique magnétique | |
297 mm | |
-18°C à 70°C | |
Substances toxiques et nocives 6 | |
Noir sur blanc |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneaux en plastique magnétique pour le transport > Losange ; Substances toxiques et nocives 6
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu