Learn More
Brady™ Panneaux en plastique magnétique pour le transport
Click to view available options
Texte affiché:
Gaz non inflammable, non toxique 2
Peroxyde organique 5.2
Substance corrosive 8
Substances comburantes 5.1
Substances dangereuses diverses 9
Substances dangereuses pour l'environnement
Substances toxiques et nocives 6
Forme:
Diamant
Rhomboïde
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | ADR EHS-297*297-B859 |
| Matériau | Plastique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Description | Plastique magnétique |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Largeur (métrique) | 297 mm |
| Plage de températures (métrique) | -18°C à 70°C |
| Forme | Rhomboïde |
| Afficher plus |