Learn More
BRAND™ Accessoires pour contrôleur de pipette macro™
Utilisation continue pendant plusieurs années. Accessoires pour contrôleur de pipette macro™ pouvant être commandés : soufflets d’aspiration, système de vanne, filtres à membrane de 3 μ non stériles et adaptateurs en silicone.
Marque: BRAND™ 26056
47.94 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisation continue pendant plusieurs années. Accessoires pour contrôleur de pipette BrandTech™ BRAND™ macro™ pouvant être commandés : soufflets d’aspiration, système de vanne, filtres à membrane de 3 μ non stériles et adaptateurs en silicone.
Accessoires et pièces de rechange pour le contrôleur de pipettes BRAND™ macro™ comprennent
- Soufflets d’aspiration : Il suffit d’une simple pression des soufflets d’aspiration pour alimenter l’aspiration jusqu’à 50 ml. Besoin de remplir une pipette de 100 ml ? Il suffit de presser une nouvelle fois sur le soufflet et de continuer ! Les soufflets sont remplaçables, si nécessaire, après des années d’utilisation.
- Système de vanne unique : De larges canaux d’air permettent le remplissage rapide des grandes pipettes. Les vannes sensibles permettent un contrôle précis des pipettes à faible volume. Le système de vanne remplaçable est conçu pour garantir des durées de vidange appropriées pour réaliser une mesure précise.
- Filtres à membrane non stériles de 3 μ : Disponibles en boîtes de 10.
- Adaptateur en silicone : Détachable et autoclavable, et adapté aux pipettes de 0,1 à 200 ml. Le filtre hydrophobe limite la suraspiration dans l’unité.
Spécification
Filtre à membrane de 3 μ | |
Transparent / blanc | |
Contrôleur de pipettes BRAND Macro BrandTech | |
1 | |
Non stérile | |
0,1 à 200 ml |
Autoclavable | |
Usage unique | |
Polypropylène, PTFE | |
3 μm | |
Filtre à membrane | |
Contrôleur de pipette BrandTech™ BRAND™ macro™ |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
13Heures
18Minutes
17Secondes
10Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
18Minutes
17Secondes
10 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
30Heures
18Minutes
17Secondes
10