Learn More
BRAND™ Contrôleur de pipettes Macro
Garantit un maintien ferme et un remplissage précis de toutes les pipettes sérologiques et volumétriques de 0,10 à 200 ml. Le contrôleur de pipette Macro offre un meilleur débit d’air permettant une compression sans effort des soufflets. Un seul levier de pipetage contrôle le remplissage, le réglage du ménisque et la décharge.
Marque: BRAND™ 26202
63.59 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Garantit un maintien ferme et un remplissage précis de toutes les pipettes sérologiques et volumétriques de 0,10 à 200 ml. Le contrôleur de pipette BrandTech™ Macro offre un meilleur débit d’air permettant une compression sans effort des soufflets. Un seul levier de pipetage contrôle le remplissage, le réglage du ménisque et la décharge. Le filtre hydrophobe remplaçable intégré de 3 μm (filtre de rechange fourni) limite la suraspiration des liquides dans la soupape. Autoclavable à 121 °C.
Le contrôleur pour pipettes ergonomique est doté d'un système de vannes unique qui offre un meilleur débit d'air pour une compression sans effort des soufflets.
- Garantit un maintien ferme et un remplissage précis de toutes les pipettes sérologiques et volumétriques de 0,10 à 200 ml
- Un seul levier de pipetage contrôle le remplissage, le réglage du ménisque et la décharge
- Une poire de soufflage pratique au-dessus du levier permet une distribution précise des pipettes de soufflage
- Les commandes faciles à utiliser et le poids léger (106 g) réduisent la tension par pipetage répétitif
- Le filtre hydrophobe remplaçable intégré de 3 μm (filtre de rechange fourni) limite la suraspiration des liquides dans la soupape
- L'adaptateur de pipette en silicone est remplaçable
- L’ensemble de l’instument est autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
Informations sur la commande
- Choix de quatre couleurs
- Durées de vidange adaptées à la verrerie de classe A
Spécification
Autoclavable | |
Pipette sérologique | |
0.10 à 200 ml | |
1 unité |
Bleu | |
Contrôleur de pipette | |
Pipettes sérologiques |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30