Läs mer
Invitrogen™ Colorant de viabilité fixable eBioscience™ eFluor™ 780
Produktkod. 13539140
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 tests
500 dosages
Förpackningsstorlek
100 tests
500 tests
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13539140
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ 65086514
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Un colorant de viabilité qui peut être utilisé pour marquer de manière irréversible les cellules mortes avant les procédures de cryoconservation, de fixation et/ou de perméabilisation.
  • Contrairement aux 7-AAD et à l’iodure de propidium, les cellules marquées avec les colorants de viabilité fixables peuvent être lavées, fixées, perméabilisées et colorées pour les antigènes intracellulaires, et ce sans perte d’intensité de coloration des cellules mortes
  • Ainsi, l’utilisation de colorants de viabilité fixables permet d’exclure les cellules mortes de l’analyse lorsque les cibles intracellulaires sont étudiées
  • Le colorant de viabilité fixable eFluor™ 780 peut être excité par le faisceau laser rouge (633 nm) et présente un pic d’émission de 780 nm qui peut être détecté à l’aide d’un filtre passe-bande 780/60 (équivalent à APC-eFluor™ 780 ou APC-Alexa Fluor™ 750)
  • En contrepartie, il est recommandé d’utiliser un échantillon des cellules d’intérêt colorées avec le colorant de viabilité fixable
  • Si le pourcentage de cellules mortes est censé être inférieur à 5 %, il est alors recommandé de prendre une petite aliquote de cellules et de les chauffer à 65°C pendant 1 minute, puis de les placer immédiatement sur la glace pendant 1 minute
  • Après ce traitement, les cellules tuées par la chaleur peuvent être combinées selon le ratio 1:1 avec des cellules vivantes, puis colorées avec le colorant de viabilité fixable
  • Les tests suggèrent que la compensation de la plupart des détecteurs est négligeable, la compensation de PE-Cyanine7 étant la plus élevée à moins de 5 %
  • Les valeurs de compensation réelles dépendent de l’instrument spécifique à chaque chercheur, des ensembles de filtres et des réglages de tension du TPM
  • Le colorant de viabilité fixable eFluor™ 780 est fourni sous forme de solution pré-diluée préparée dans du DMSO anhydre de haute qualité
  • Il doit être conservé à l’abri de la lumière et de l’humidité
  • Conserver à -70°C avec un dessiccant, il peut être décongelé jusqu’à 20 fois
  • Laisser le flacon s’équilibrer à température ambiante avant ouverture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Couleur IR
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Colorant
Emission 633/780
Gamme de produits eBioscience
Quantité 100 tests
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.