Learn More
BRAND™ Adaptateur, silicone, pour contrôleur de pipette macro™, 44 mm
Utilisation continue pendant plusieurs années. Accessoires pour contrôleur de pipette macro™ pouvant être commandés : soufflets d’aspiration, système de vanne, filtres à membrane de 3 μ non stériles et adaptateurs en silicone.
Marque: BRAND™ 26146
4.29 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pièce de rechange pour contrôleur de pipettes BRAND™ macro™
- L’adaptateur en silicone est détachable et autoclavable, et adapté aux pipettes de 0,1 à 200 ml.
- Le filtre hydrophobe limite la suraspiration dans l’unité.
Spécification
Pipettes de 0,1 à 200 ml | |
Autoclavable | |
Usage unique | |
Silicone | |
Non stérile | |
200 mL | |
44 mm |
Adaptateur en silicone 44 mm | |
Transparent / blanc | |
Contrôleur de pipettes Macro | |
1 | |
Pièce en silicone | |
Contrôleur de pipette BrandTech™ BRAND™ macro™ |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%