Learn More
BRAND™ Accessoires pour contrôleur de pipette macro™
Utilisation continue pendant plusieurs années. Accessoires pour contrôleur de pipette macro™ pouvant être commandés : soufflets d’aspiration, système de vanne, filtres à membrane de 3 μ non stériles et adaptateurs en silicone.
Marque: BRAND™ 26128
27.49 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisation continue pendant plusieurs années. Accessoires pour contrôleur de pipette BrandTech™ BRAND™ macro™ pouvant être commandés : soufflets d’aspiration, système de vanne, filtres à membrane de 3 μ non stériles et adaptateurs en silicone.
Accessoires et pièces de rechange pour le contrôleur de pipettes BRAND™ macro™ comprennent
- Soufflets d'aspiration : Il suffit juste d’une simple pression des soufflets d’aspiration pour alimenter l'aspiration jusqu’à 50 ml. Besoin de remplir une pipette de 100 ml ? Il suffit d’appuyer sur les soufflets à nouveau et de continuer. Les soufflets sont remplaçables, si nécessaire, après des années d'utilisation.
- Système de vanne unique : De larges canaux d'air permettent le remplissage rapide des grandes pipettes. Les vannes sensibles permettent un contrôle précis des pipettes à faible volume. Le système de vanne remplaçable est conçu pour garantir des durées de vidange appropriées pour réaliser une mesure précise.
- Filtres à membrane de 3 μ non stériles : Disponibles en boîtes de 10.
- Adaptateur en silicone : Détachable et autoclavable, et adapté aux pipettes de 0,1 à 200 ml. Le filtre hydrophobe limite la sur-aspiration dans l'unité.
Spécification
Autoclavable | |
Réutilisable | |
PP, PTFE, silicone | |
Non stérile | |
0,1 à 200 ml |
Transparent / blanc | |
Contrôleur de pipettes Macro | |
1 | |
Système de vanne | |
Contrôleur de pipette BrandTech™ BRAND™ macro™ |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%