Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™ MessengerMAX™
GREENER_CHOICE
Réactif de transfection Lipofectamine™ MessengerMAX™
Marque:  Invitrogen™ LMRNA008
560.02 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15364584
  • 840.00€ / 0.75mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Le réactif de transfection d’ARNm MessengerMAX Lipofectamine™ offre une efficacité de transfection exceptionnelle dans les neurones et un large spectre de cellules primaires, permettant ainsi d’améliorer les résultats d’application et des recherches plus pertinentes sur le plan biologique. C’est parce que notre nouvelle technologie de nanoparticules lipidiques est optimisée pour délivrer un volume donné de la plus grande quantité d’ARNm possible sans l’étape d’entrée nucléaire requise avec l’ADN.
Transfectez avec succès plus de modèles cellulaires prédictifs avec un réactif qui fournit :
  • Une efficacité de transfection exceptionnelle dans les neurones et les types de cellules primaires
  • Une expression protéique plus rapide sans risque d’intégration génomique
  • Un clivage jusqu’à 10 fois plus élevé grâce aux CRISPR d’ARNm
    Une efficacité de transfection élevée dans les nouvelles applications de modification du génome
    Le réactif Lipofectamine™ MessengerMAX™ permet d’augmenter la probabilité de clivage et de recombinaison avec succès grâce à l’ARNm de nucléase GeneArt™ CRISPR au travers d’une transfection hautement efficace, optimisant ainsi l’efficacité des modifications génétiques et simplifiant les processus en aval.
    Transfectez efficacement les cellules difficiles à transfecter
    Le réactif Lipofectamine™ MessengerMAX™ est conçu pour transfecter une quantité plus élevée d’ARNm dans les neurones et un large spectre de cellules primaires difficiles à transfecter. Cela élimine le besoin d’électroporation ou de virus et permet une amélioration > 2 fois de l’efficacité de transfection par rapport aux autres réactifs à base de lipides.
    Tirez profit des avantages de la transfection de l’ARNm
    La transfection de l’ARNm ne nécessite pas d’absorption nucléaire, ce qui entraîne une expression protéique plus rapide que dans la transfection de l’ADN puisque la traduction de l’ARNm se produit dans le cytoplasme. De plus, l’ARNm ne présente aucun risque d’intégration génomique et l’efficacité de la transfection est indépendante du cycle cellulaire.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).
    Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
    Transfection basée sur les lipides
    Emballage durable
    Réactif de transfection
    Oui
    Lignées cellulaires établies, cellules neuronales, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
    ARNm
    Transfection
    Lipofectamine™
    0,75 ml
    Température ambiante
    FDS
    Documents Certificats
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lot3052733 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberLMRNA008
    Numéro de lot3016544 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberLMRNA008
    Numéro de lotCN2507727A Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberLMRNA008
    Numéro de lot2464607 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberLMRNA008
    Numéro de lotCN2517026 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberLMRNA008
    Nom du produit
    Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™ MessengerMAX™ > 0.75 ml