Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™ MessengerMAX™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7076034
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
0,3 mL
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Conditionnement:
0.10mL
0.30mL
0.75mL
1.50mL
15mL
Code produit. 15321734
Marque: Invitrogen™ LMRNA001
Edge
Réactif de transfection Lipofectamine™ MessengerMAX™
Lipofectamine MessengerMAX mRNA Transfection Reagent delivers amazing mRNA transfection efficiency, enabling improved application outcomes and more biologically relevant research. That's because our novel lipid-based technology is optimized for efficient mRNA transfection without the nuclear entry step that is required with DNA. When combined with our mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA Kit with CleanCap Reagent AG, superior mRNA expression is achievable in a wide range of cell types.
Le réactif de transfection d’ARNm MessengerMAX Lipofectamine™ offre une efficacité de transfection exceptionnelle dans les neurones et un large spectre de cellules primaires, permettant ainsi d’améliorer les résultats d’application et des recherches plus pertinentes sur le plan biologique. C’est parce que notre nouvelle technologie de nanoparticules lipidiques est optimisée pour délivrer un volume donné de la plus grande quantité d’ARNm possible sans l’étape d’entrée nucléaire requise avec l’ADN.
Transfectez avec succès plus de modèles cellulaires prédictifs avec un réactif qui fournit :
  • Une efficacité de transfection exceptionnelle dans les neurones et les types de cellules primaires
  • Une expression protéique plus rapide sans risque d’intégration génomique
  • Un clivage jusqu’à 10 fois plus élevé grâce aux CRISPR d’ARNm
    Une efficacité de transfection élevée dans les nouvelles applications de modification du génome
    Le réactif Lipofectamine™ MessengerMAX™ permet d’augmenter la probabilité de clivage et de recombinaison avec succès grâce à l’ARNm de nucléase GeneArt™ CRISPR au travers d’une transfection hautement efficace, optimisant ainsi l’efficacité des modifications génétiques et simplifiant les processus en aval.
    Transfectez efficacement les cellules difficiles à transfecter
    Le réactif Lipofectamine™ MessengerMAX™ est conçu pour transfecter une quantité plus élevée d’ARNm dans les neurones et un large spectre de cellules primaires difficiles à transfecter. Cela élimine le besoin d’électroporation ou de virus et permet une amélioration > 2 fois de l’efficacité de transfection par rapport aux autres réactifs à base de lipides.
    Tirez profit des avantages de la transfection de l’ARNm
    La transfection de l’ARNm ne nécessite pas d’absorption nucléaire, ce qui entraîne une expression protéique plus rapide que dans la transfection de l’ADN puisque la traduction de l’ARNm se produit dans le cytoplasme. De plus, l’ARNm ne présente aucun risque d’intégration génomique et l’efficacité de la transfection est indépendante du cycle cellulaire.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).
    Type de cellule Lignées cellulaires établies, cellules neuronales, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
    Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
    Type d’échantillon ARNm
    Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
    À utiliser avec (application) Transfection
    Concept écologique Emballage durable
    Gamme de produits Lipofectamine
    Type de produit Réactif de transfection
    Quantité 0,1 ml
    Compatible avec le sérum Oui