Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide linoléique, 99 % Code produit.: 11934961
Thermo Scientific Chemicals Acide linoléique, 99 %
Code produit. 11934961
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 11934961
Marque: Thermo Scientific Chemicals 215041000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-33-3
Formule moléculaire C18H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 280.45
Clé InChI OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonyme linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5280450
ChEBI CHEBI:17351
Nom IUPAC acide (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoïque
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Linoleic acid
Point de fusion -5.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 229.0°C to 230.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Indice de réfraction 1.4687 to 1.4707
Quantité 100 mL
Beilstein 02,IV,1754
Merck Index 15,556
Gravité spécifique 0.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in diethyl ether,miscible with dimethylformamide,soluble in ethanol,petroleum ether
Poids de la formule 280.45
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463369 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Numéro de lotA0440978 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2023 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Numéro de lotA0450915 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Numéro de lotA0403025 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Numéro de lotA0396564 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Acide linoléique, 99 % >