Learn More
Acide oléique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide oléique est utilisé comme agent émulsifiant pour les crèmes et les lotions faciales, comme accélérateur dans l’industrie du caoutchouc, comme émollient, comme agent solubilisant dans les produits aérosols et comme flux de soudure dans les travaux en verre coloré pour joindre le plomb. Il est utilisé dans la préparation d’oléates et de lotions. Il agit comme intermédiaire pour le forage et la fracturation des fluides dans l’industrie pétrolière et gazière. Il trouve son application comme excipient dans les produits pharmaceutiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Oleic acid |
Point de fusion | 13°C à 14°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.887 g/mL |
Point d’ébullition | 286°C (100 mmHg) |
Indice de réfraction | 1.461 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 1726542 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Merck Index | 146828 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M29L018 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 031997.22,031997.06,031997.14 |
R29K020 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 031997.22,031997.06,031997.14 |
U02J022 | Certificat d’analyse | 27/12/2023 | 031997.22,031997.06,031997.14 |
Y02I010 | Certificat d’analyse | 11/11/2022 | 031997.22,031997.06,031997.14 |
10241834 | Certificat d’analyse | 05/07/2022 | 031997.22,031997.06,031997.14 |