Learn More
Pyridine, anhydre, extra pure, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 10706111
Pyridine, anhydre, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10706111
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10706111
Marque: Fisher Chemical P/7940/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL 11732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Point de fusion -42°C
Couleur Incolore
pH 8,5
Point d’ébullition 115°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 500 mL
Poids de la formule 79.1g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    16
    Heures
    11
    Minutes
    41
    Secondes
    19
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pyridine, anhydre, extra pure, SLR, Fisher Chemical >