Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide linoléique, 99 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Linoleic acid |
Point de fusion | -5.0°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.9000g/mL |
Point d’ébullition | 229.0°C to 230.0°C (16.0 mmHg) |
Point d’éclair | >112°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463369 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 215041000,215040050,215040250 |
A0440978 | Certificat d’analyse | 09/10/2023 | 215041000,215040050,215040250 |
A0450915 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 215041000,215040050,215040250 |
A0403025 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 215041000,215040050,215040250 |
A0396564 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 215041000,215040050,215040250 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
20Minutes
1Secondes
12 -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
3Minutes
58Secondes
47