Learn More
Acide stéarique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10002390
Acide stéarique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10002390
1 kg, Bouteille en verre
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Tambour en fibre
Code produit. 10002390
Marque: Thermo Scientific Acros 174490010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-11-4
Formule moléculaire C18H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Numéro MDL MFCD00002752
Clé InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nom IUPAC Acide octadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearic acid
Point de fusion 67,0°C à 69,0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 361.0°C
Point d’éclair 196°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire CH3(CH2)16CO2H
Quantité 1 kg
Beilstein 02,IV,1206
Merck Index 15,893
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: 1g/21mL alcohol- 1g/6mL ccl4,1g/5mL benzene- 1g/3.4mL cs2,1g/2mL chloroform - 1g/26mL acetone,soluble in amyl acetate and toluene
Point de sublimation >90 °C
Poids de la formule 284.47
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre granuleuse, granulés ou flocons
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463151 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/05/2024 Catalog Number174490010,174490025,174490100
Numéro de lotA0457866 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2023 Catalog Number174490010,174490025,174490100
Numéro de lotA0452636 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/04/2023 Catalog Number174490010,174490025,174490100
Numéro de lotA0396619 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number174490010,174490025,174490100
Numéro de lotA0396620 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number174490010,174490025,174490100
Identifiant produit
  • Stearic acid
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide stéarique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >