Learn More
Memmert™ Module de lumière blanc froid 6 500 K + blanc chaud 2 700 K
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 6 resp. 8 barrettes de lumière blanc froid alternantes et 5 resp
- 7 barrettes de lumière blanc chaud
- Sur les parois latérales de l’intérieur
- Variation de l’intensité contrôlée par le programme de 0 à 100 % (par incréments de 1 %)
- Programmation de la rampe en combinaison avec la température et l’humidité
- Uniquement avec TwinDISPLAY ; pas en combinaison avec les ports d’entrée F6, F7, D8
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | HPP260eco |