Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series
VisiLED Ring Lights are available in brightfield, darkfield and UV versions. All offer extremely homogeneous and shadow free illumination with a well designed heat sink enabling maximum brightness and a long lifetime.
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400300
Code produit. 12846543
  • 826.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
pÉclairage à fond noir professionnel ; Oslash;i = 66 mm, distance de travail 5 - 15 mm ; éclairage extrêmement homogène et sans ombre dans un boîtier métallique robuste et dissipateur de chaleur bien pensé pour permettre une luminosité maximale de 130 kLux et une longue durée de vie d’au moins 50 000 heuresnbsp;; l’éclairage annulaire VisiLED à fond noir S40-10 D fournit un éclairage avec un véritable fond noir incident. De plus, il peut être associé à tous les éclairages annulaires à fond clair à l’aide du kit d’adaptation fond-noir-fond clair à utiliser avec les contrôleurs VisiLED/pulliConception ergonomique fine/liliSegmentable/liliTempérature LED à régulation active/li/ul
Spécification
Spécification
Lampe à anneau à LED
Intensive Darkfield S 40-10 D
Diamètre extérieur = 118 mm ; diamètre intérieur = 66 mm
de 5 à 15 mm
Contrôleur VisiLED MC750, MC1100 ou MC1500
14 mm
5 to 15 mm
Éclairage LED
4.6 in.
66 mm
Éclairage de stéréomicroscopie
0,6 in
130 klx (WD 10 mm)
Vidéos
  • Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (EN)
    • Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (FR)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (FR)
      Nom du produit
      SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series > VisiLED Ring Light; Type: Darkfield LED Ring Light; Lux: 130 klx (WD 10 mm)