Learn More
R&D Systems™ Reagent Diluent Concentrate 2
10X Concentrated 10% BSA Solution for DuoSets
Marque: R&D Systems™ DY995
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 10% BSA solution in a concentrated formula which can be diluted to make a working solution at a range of final BSA concentrations suitable for the assay being run
- Make all solutions fresh or filter sterilize and store for up to 1 week at 2° to 8°C
Spécification
5 x 21 mL | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
ELISA |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Reagent Diluent Concentrate 2 (10X)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Mixture of 5-Chloro-2-Methyl-4- Isothiazolin-3-One and 2-Methyl-4-Isothiazolin-3- One
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Reagent Diluent Concentrate 2 > 10X; 5x21mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu