Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit en PEBD avec bouchon naturel
Conservez la forme du flacon avec ce flacon à col étroit en verre en PEBD Kautex™ avec bouchon naturel. Le flacon souple, compressible et étanche peut être utilisé pour la distribution, les adhésifs, l’envoi d’échantillons, le transport et le stockage.
Marque: Kautex™ 2000070511
Description
- Bouchon standard conditionné en sachet en PE avec flacon
- Le bouchon compte-gouttes compatible ou le bouchon de pissette peuvent être achetés séparément
- Flexible
- Bonnes propriétés de conservation de la forme
- Étanche
- LPDE
- Col étroit
- Couleur : naturel
Spécification
5000 ml | |
30,8mm | |
PEBD | |
1Chaque | |
1Chaque | |
Rond | |
Flacon | |
162mm |
Naturel | |
Bouchon | |
10/boîte | |
Flacon | |
Oui | |
355 mm | |
40 mm | |
Bouchon à vis |
Accessoires et services
-
Kautex™ Bouchon à vis en PEBD Bouchon à vis LDPE pour flacon cols larg... Code produit: 10527911 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés