Learn More
Kartell™ Ballon d’échantillonnage de gaz en latex
Les sachets de prélèvement de gaz sont fabriqués en latex. Le ballon d’échantillonnage de gaz en latex Kartell™ est le mieux adapté au prélèvement, au stockage et au transport d’échantillons de gaz.
Marque:  Kartell™ 0123400
43.65 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10263183
  • 51.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Solution économique
  • Parfait pour la collecte, le stockage et le transport d’échantillons de gaz
Spécification
Spécification
Ballon d’échantillonnage de gaz
5 L
Latex
230 mm
Nom du produit
Kartell™ Ballon d’échantillonnage de gaz en latex > Capacité (métrique) : 5 l