Learn More
AL 082D06, MedChemExpress
MedChemExpress AL 082D06 is a selective, nonsteroidal glucocorticoid receptor (GR) antagonist with Ki of 210 nM.
Marque: Medchem Express HY-15709
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
AL 082D06 is a selective, nonsteroidal glucocorticoid receptor (GR) antagonist with Ki of 210 nM.Spécification
AL 082D06 | |
256925-03-8 | |
10 mg | |
C23H24ClN3O2 | |
DMSO : 7.5 mg/mL (18.30 mM; Need ultrasonic and warming) | |
409.91 | |
98.92% |
Solid | |
Jaune | |
Research | |
D06 D-06 | |
O=[N+](C1=CC=C(Cl)C(C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=C(N(C)C)C=C3)=C1)[O-] | |
409.91 | |
Research |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
AL 082D06, MedChemExpress