Learn More
Brady™ Sécurité de chaîne maximale
Plus sûre que les câbles en acier.
Marque:  Brady™ 805845
Code produit. 15683537
  • 178.00€ / 2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fourni avec un manchon en tissu qui protège les peintures et le chrome contre les dommages
Spécification
Spécification
Chaîne
CHAIN SECURITY 8 MM 2 PK
Sécurité de chaîne maximale : 8 mm de dia.
2/boîte
Nom du produit
Brady™ Sécurité de chaîne maximale > Dia. : 8 mm