Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Point d’alarme incendie
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 817676
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Brillant | |
1 de chaque | |
Intérieur et extérieur | |
0,099 mm | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |
PIC F005-250x250-PE-CRD/1 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
250 mm | |
250 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.