Learn More
Dräger™ Coupe-tube 7000
Un accessoire pour les systèmes de tubes détecteurs.
Marque: Dräger™ 6401200
Description
- Accessoire pour systèmes de tubes détecteurs
- Pour entailler et casser les pointes des tubes détecteurs Dräger individuels
- Pointes en verre stockées en toute sécurité pour une mise au rebut correcte
- Aide à casser les ampoules des tubes
Spécification
Systèmes de tubes détecteurs | |
Ouvreur à tubes 7000 |