Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-sérine, 99 % Code produit.: 10183370
Thermo Scientific Chemicals L-sérine, 99 %
Code produit. 10183370
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10183370
Marque: Thermo Scientific Chemicals 132661000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-45-1
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5951
ChEBI CHEBI:17115
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Serine
Point de fusion 222.0°C
Ammonium 200ppm max.
Arsenic (As) 1ppm max.
pH 5.0 to 6.5 (2.5% soln. at 25°C)
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Autres acides aminés 0.5% (TLC) max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique 15.2
Sulfate 200ppm max.
Transmittance 95% (c=10, H2O, 430nm) 1cm cellmin.
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, insoluble in ethanol and diethylether
Point de sublimation 0150.0°C
Densité 1.6000g/mL
Conditions de rotation spécifiques 15.20 (20.00°C c=10,2N HCl)
Quantité 100 g
Poids de la formule 105.09
Pourcentage de pureté 99%
Gravité spécifique 1.6
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461241 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2024 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
Numéro de lotA0450914 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
Numéro de lotA0402016 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
Numéro de lotA0397183 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
Numéro de lotA0407846 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-sérine, 99 % >