Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-méthionine, réactif de culture cellulaire Code produit.: 15404399
Thermo Scientific Chemicals L-méthionine, réactif de culture cellulaire
Code produit. 15404399
500 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Code produit. 15404399
Marque: Thermo Scientific Chemicals J61904.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-68-3
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Numéro MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Clé InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilaninAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methionine
Point de fusion 284°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 1722294
Merck Index 14,5975
Informations sur la solubilité Soluble in water
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque
Quantité 500 g
Poids de la formule 149.21
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM15L022 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2025 Catalog NumberJ61904.36,J61904.18,J61904.22
Numéro de lotW10K042 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/09/2024 Catalog NumberJ61904.36,J61904.18,J61904.22
Numéro de lotU01K043 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/08/2024 Catalog NumberJ61904.36,J61904.18,J61904.22
Numéro de lotR30K034 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/06/2024 Catalog NumberJ61904.36,J61904.18,J61904.22
Numéro de lotN19K026 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/03/2024 Catalog NumberJ61904.36,J61904.18,J61904.22
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-méthionine, réactif de culture cellulaire >