Learn More
L-homosérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11318805
L-homosérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318805
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 11318805
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12427.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
L-Homoserine is used in the biosynthesis of methionine, threonine and isoleucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-homosérine est utilisée dans la biosynthèse de la méthionine, de la thréonine et de l’isoleucine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1100 mg/ml à 30°C) et le méthanol (Spartivy). Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 672-15-1
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00063090
Clé InChI UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-homoserine, homoserine, s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, 2s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, h-hoser-oh, s-2-amino-4-hydroxybutyric acid, homoserine van, 2-amino-4-hydroxybutyric acid, s-homoserine, unii-6ka95x0ivoAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 12647
ChEBI CHEBI:15699
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-acide-hydroxybutanoïque
SMILES C(CO)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Homoserine
Point de fusion ∽203°C (decomposition)
Beilstein 1721681
Merck Index 14,4739
Informations sur la solubilité Soluble in water (1100mg/ml at 30°C),and methanol (Sparingly). Insoluble in ethanol.
Quantité 1 g
Poids de la formule 119.12
Rotation optique −9° (c=2 in Water)
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251828 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/08/2024 Catalog NumberL12427.06,L12427.MD,L12427.03
Numéro de lot10249991 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog NumberL12427.06,L12427.MD,L12427.03
Numéro de lot10247888 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/09/2023 Catalog NumberL12427.06,L12427.MD,L12427.03
Numéro de lot10163444 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL12427.06,L12427.MD,L12427.03
Numéro de lot10225345 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL12427.06,L12427.MD,L12427.03
Nom du produit
L-homosérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >