Learn More
L-asparagine, 99 % [anhydre], MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Asparagine, 99% [Anhydrous] |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 132.1 |
Qualité | Réactifs de culture cellulaire |
Forme physique | Cristalline |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
L-asparagine, 99 % [anhydre], MP Biomedicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu