Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Combinaison Kimtech™ A8
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425- Protection de type 6 contre les projections limitées de produits chimiques- Protection de type 5 contre les particules- Vêtement antistatique, EN1149-5:2008
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires ISO 7 et 8 (Classes C et D) ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire.
- Ces combinaisons confortables sont constituées de matériau SMS ultraléger et respirant au toucher proche du textile, conçu pour réduire le stress thermique.
- Les vêtements non stériles antistatiques à faible peluchage garantissent une protection optimale.
- Dépourvues de capuche, les combinaisons sont munies d'un col haut pour une protection accrue et sont disponibles dans les tailles S à XXXXL.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
Dimensions | S |
Matériau | SMS |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Passe-pouce |
Type de goulot | À collier |
Hood Type | Sans capuche |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Documents
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Cleanroom Apparel Brochure
Taille: 1.6 MB
Be Your Best with Kimtech Cleanroom Gloves
Taille: 9.3 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Combinaison Kimtech™ A8 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu