Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Coveralls with Hood and Integrated Boots Code produit.: 17881009
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ansell™ BioClean-D™ Coveralls with Hood and Integrated Boots
Code produit. 17881009
L
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Code produit. 17881009
Marque: Ansell™ BDFCL
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ansell™ BioClean-D Coverall with Hood and Integrated Boots is constructed of lightweight, low-linting CleanTough material
  • Thumb loops to ensure a secure hold
  • Zip with sealable cover
  • Elasticated hood, back, cuffs and ankles
  • Slip resistant soles
  • Silicone-free
  • Certifications and testing:
    • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications
    • Conforms to Category 3 - Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425
    • Tested against standard EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 protective clothing for use against solid particles (Type 5)
    • Tested against standard EN ISO 13034:2005+A1:2009 protective clothing against liquid chemicals (Type 6)
    • Tested against standard EN ISO 14325 protective clothing against chemicals
    • Tested against permeation standard ASTM F739-12
    • Tested against standards: EN 1149-5:2008, protective clothing - electrostatic properties; EN 530, Abrasion resistance; EN 7854, Flex cracking resistance; EN 6530, Resistance to penetration by liquids; EN 13934-1, Tensile strength; EN 9073-4, Trapezoidal tear resistance; EN 863, Puncture resistance; and EN 13935-2, Seam strength
    • Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cleanroom Coveralls
Dimensions L
Matériau CleanTough™ Fabric
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Type de taille Élastique
Type de cheville Attached Boots, Elastic
Type de manchette Elastic
Type de goulot Capuche
Hood Type Élastique
Type de bouchon Front Zipper with Storm Flap
Type de couture Bound
Stérilité Non stérile
Résistance Anti-static, Abrasion, Tears
Type de collier Capuche
Type de dossier Élastique
Nbre de poches Aucun
Taille (impériale) de la poitrine 39 to 42 in.
Taille (métrique) de la poitrine 100 à 108 cm
Type de manchon Élastique
À utiliser avec (application) Controlled Environments
Hauteur (impériale) 5 ft. 9 in. to 6 ft.
Hauteur (métrique) 176 à 182 cm
Quantité 20/Cs.
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Nom du produit
Ansell™ BioClean-D™ Coveralls with Hood and Integrated Boots >