Learn More
DuPont™ Combinaison Tyvek™ IsoClean™ sans capuche à col rond
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Description
- Disponible du S au XXXL
- Traité en salle blanche et stérilisé par irradiation aux rayons gamma
- Coutures internes liées. Taille élastique au dos pour un bon ajustement
- Passe-pouces élastiques recouverts de Tyvek™
- Élastique tunnelisé aux poignets et aux chevilles
- Fermeture éclair à l’avant
- Rabat tempête
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison sans capuche |
Dimensions | S |
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastiquée à l’arrière |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant |
Type de couture | Lié |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Dupont Tyvek IsoClean design
-
Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
-
DuPont Tyvek IsoClean
Documents
Scientific Resources
Posters
Clenroom gowning Poster FR
Taille: 526.6 kB
Clenroom gowning Poster
Taille: 516.2 kB
Product Information
Product Information
IsoClean FAQ
Taille: 130.5 kB
IsoClean FAQ
Taille: 122.3 kB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2444138 | Certificat de stérilité | 11/12/2024 | D15429648 |
AHS2331136 | Certificat de stérilité | 05/09/2023 | D15429648 |
AHS2331135 | Certificat de stérilité | 05/09/2023 | D15429648 |
AHS2327162 | Certificat de stérilité | 24/08/2023 | D15429648 |
AHS2322144 | Certificat de stérilité | 24/08/2023 | D15429648 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
28Heures
21Minutes
26Secondes
27Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Combinaison Tyvek™ IsoClean™ sans capuche à col rond >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu