Learn More
Ansell Kimtech™ M3 Pleat-Style Face Masks
Pleat-style mask available with earloops or soft ties. Suggested for use in ISO Class 3 and higher cleanroom environments.
Marque: Ansell 62452
172.33 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Excellente filtration des bactéries et des particules pour éviter toute contamination.
- Convient pour une utilisation dans les salles blanches et les laboratoires stériles de classe ISO 3 ou supérieure et fourni avec des informations techniques pour démontrer la conformité réglementaire.
- Disponibles sous forme de masques faciaux non stériles blancs, avec fixations auriculaires confortables et mise en place intuitive.
- Fabriqués à partir d’une couche extérieure en film de polyéthylène à faible peluchage pour garantir une meilleure protection.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel ou de silicone, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
- Les masques mesurent 23 cm.
Spécification
Masque facial | |
Attaches | |
Étalon | |
Plissée, 62452 | |
Oui | |
Semi-conducteurs, disques durs, stockage de données, circuits intégrés | |
0,1 μm (PFE), 3 μm (EFB) | |
9,1 po |
Blanc | |
Polyéthylène | |
Non stérile | |
Classe 1/ISO 3 | |
99,5% (EFP), 98,7% (EFB) | |
Oui | |
KimTech™ M3 | |
23 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
16Heures
14Minutes
28Secondes
47