Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants ambidextres en nitrile Kimtech™ G3 NxT™
Description
Garantissant de hauts niveaux de propreté et faisant l'objet de test rigoureux conformément aux exigences réglementaires, ces gants en nitrile conviennent pour les environnements des salles blanches ISO Classe 3 ou supérieure.Le polymère de nitrile synthétique est conçu pour un maximum de confort et de fiabilité, avec des extrémités de doigts texturées pour une meilleure préhension et une étanchéité exceptionnelle qui présente de faibles risques de microperforations. Ils sont ambidextres et disposent de manchettes à bord roulé pour une résistance accrue et pour faciliter l'enfilage : l'assurance qu'ils ne risquent pas de se déchirer pendant leur utilisation.Nos gants de protection non stériles en nitrile ne sont pas poudrés et sont dépourvus de latex et de silicone. L'absence de latex naturel réduit les risques potentiels de réactions allergiques de TYPE 1, protégeant l'utilisateur et l'application. Possédant également des propriétés antistatiques, ces gants conviennent pour les procédés et les composants sensibles.Les gants en nitrile pour salle blanche Kimtech™ G3 NxT™ confèrent aux utilisateurs confort et protection tout en leur permettant d'exécuter leurs recherches sans risque de contamination. Certifiés EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425, ils sont conditionnés en sachets en polyéthylène compatibles avec les salles blanches pour une intégration aisée à vos procédés. Il est impératif que toutes les instructions d'utilisation du produit et toutes les législations et normes encadrant cette utilisation soient strictement respectées pour que le produit remplisse sa fonction de protection de l'utilisateur. Une utilisation incorrecte d'équipements de protection individuelle est susceptible de causer des blessures, des maladies ou la mort. Pour être sûrs de choisir et d'utiliser les produits correctement, les utilisateurs sont invités à demander conseil sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail à un interlocuteur compétent. Ce produit peut être vendu au sein de l'UE. Les unités individuelles ne doivent pas être vendues séparément.
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended |
Chlorinated | Oui |
Cleanroom Class | Class 1 (ISO 3) |
Accelerator Free | No |
AQL | 1.5 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Bout des doigts texturé |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |