Learn More
Fisherbrand™ Gants de salle blanche de classe 100 (ISO 5)
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
2XL
Description
- Gants de classe 100
- Couleur :Blanc
- Conforme aux exigences de la norme EN420:2003+A1:2009 relative aux gants de protection et des normes européennes EN455 (parties 1, 2 et 3) & EN374-1:2016 relatives aux gants médicaux.
- Non poudrés, sans latex
- Manchette à bord roulé
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Sans substance causant des dommages à l'environnement
- Non toxique
Specifications
Specifications
Certifications/Conformité | ISO 5 |
Certifications / conformité (Europe) | EN420:2003+A1:2009, la norme européenne sur les gants médicaux EN455 (parties 1, 2 & 3) & EN374-1:2016 |
Cleanroom Class | Classe 100 (ISO 5 ou au-delà) |
Accelerator Free | Oui |
AQL | 1,5 |
Couleur | Blanc |
Finition externe | Bout des doigts texturé |
Finger Thickness (English) | 5,6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,14 mm |
Latex Free | Oui |
Show More |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Certificate of Conformance 2.pdf
Taille: 273.1 kB
Fisherbrand Certificate of Conformance 1 .pdf
Taille: 271.1 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Gants de salle blanche de classe 100 (ISO 5) >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction