Learn More
Ansell Gants Nitrilite™ Silky Ultra-Clean Edmont™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Unit Size:
100 pièces
1000 pièces
Description
Nettoyez les gants en nitrile avec de très faibles niveaux de contenu ionique et de particules, ce qui présente une dextérité, un confort et un port prolongé.Conçus pour une utilisation dans des environnements de salles blanches de classe 10 (ISO 4), comme la biotechnologie et la fabrication d’instruments médicaux.
- Fabriqués en polymère de nitrile
- Compatibles avec la classe 10 (ISO 4)
- Très faibles niveaux de contenu ionique et de particules
- 100 % sans poudre et sans plastifiants, silicone ou pigments
- Conception ergonomique
- Souplesse et flexibilité avec des doigts texturés pour de meilleures sensation et préhension
- Manchette à bord roulé pour faciliter l’enfilage
- Ambidextres
Order Info
50 gants étanches sous vide dans un sachet en PE non imprimé ; deux sachets en PE scellés dans une boîte maîtresse compatible avec les salles blanches.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certifications / conformité (Europe) | Catégorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Oui |
| Chlorinated | Oui |
| Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
| Accelerator Free | Oui |
| AQL | 1,5 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction