Learn More
DuPont™ Manchons stériles Tyvek™ IsoClean™ Code produit.: 15654904
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
DuPont™ Manchons stériles Tyvek™ IsoClean™
BIOPHARMA
Code produit. 15654904 Tous les produits DuPont Produits
Longueur (métrique) : 45 cm
Click to view available options
Longueur (métrique) : 45 cm
Code produit. 15654904
Marque: DuPont™ D15466036
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Traitée en salle blanche pour une propreté maximisée et stérilisée par irradiation aux rayons gamma. Les manchons stériles DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ protègent contre les particules, les microorganismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux. Respirante et exceptionnellement peu pelucheuse.
  • Manchon de 45 cm de long
  • Coutures liées
  • Élastique tunnelisé au poignet et au biceps
  • Traité en salle blanche et stérilisé par irradiation aux rayons gamma
  • Blanc, taille unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universel
Structure PEHD obtenu par filage éclair
Type de produit Manchon
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Stérilité Stérile
Jetable Oui
Type de couture Lié
Type de manchette Élastique
Modèle D15466036
À utiliser avec (application) Salles blanches utilisées dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, dans la fabrication de dispositifs médicaux, la transformation des aliments, les produits cosmétiques, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.
Certifications/Conformité Traités en salle blanche et stérilisés par irradiation aux rayons gamma à un niveau SAL de 10-6 (ISO 11137-1), traçabilité complète sur tous les vêtements stérilisés avec certificats de stérilité disponibles, adaptés à une utilisation dans les salles blanches GMP (BPF) de classe A/B (classe ISO 5), EPP catégorie I
Certifications / conformité (Europe) Suitable for use in GMP class A/B Cleanrooms, PPE Category I
Longueur (métrique) 45 cm
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Afficher plus Afficher moins
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Manchons stériles Tyvek™ IsoClean™ >