Learn More
DWK Life Sciences Flacon de culture Kimble™ avec bouchon en verre borosilicaté N-51A
Avec ou sans bouchon
Marque: DWK Life Sciences 60965D-1
Description
- La paroi épaisse réduit la casse.

Spécification
transparent | |
Verre borosilicaté | |
1,77 in | |
1 dr | |
Avec bouchons en plastique à fond ouvert Titeseal™, non fixés | |
Lot de 144 |
15 mm | |
4 ml | |
Haut uni | |
Plastique | |
45 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.