Learn More
Thermo Scientific™ Analyseurs de contamination et de radiation Mini 900
Code produit. 11970737 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Type 900EP15, tube GM à fenêtre terminale en mica mince
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11970737
Marque: Thermo Scientific™ MFG004
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le mini-analyseur Thermo Scientific™ est un compteur de radiation portable ou sur paillasse qui s'utilise avec toute une variété de sondes différentes.
Le mini-analyseur Thermo Scientific™ est un compteur de radiation portable ou sur paillasse qui s'utilise avec toute une variété de sondes différentes.
Ces conceptions sont particulièrement attractives pour les applications liées à l'hygiène industrielle ; radiamètre bien établi, fiable, pratique et peu coûteux.
  • Grand appareil de mesure à échelle logarithmique ; l’échelle ouverte à l’extrémité inférieure indique les niveaux de fond tout en affichant les niveaux élevés sans permutation
  • Le haut-parleur donne une estimation audible de l’intensité de rayonnement. L’alarme peut être réglée pour se déclencher à n’importe quel niveau de l’échelle
  • Fonctionnement sur batterie ou secteur à l’aide d’une unité d’alimentation séparée ; chargeur interne à courant constant pour batteries rechargeables inclus
  • Boîtier léger en aluminium
  • Manuel complet contenant des tableaux, des courbes de réponse aux radiations et d’autres informations utiles
  • Plusieurs configurations disponibles
  • Alimentation par batterie ou sur secteur
  • Très économique
  • Conditionné dans un boîtier léger et durable en aluminium
  • Équipé d’un choix de sonde GM ou de scintillation, d’un appareil de mesure à échelle logarithmique correspondant et d’un câble extensible
  • Les Mini 900E et Mini 900EP15 sont disponibles réglés en nombre par seconde ou en nombre par minute
Type R :
  • Surveillance des débits de dose de haut niveau Échelle de l’appareil comprise entre 0,5 et 5 000 μSv h-1 (0,05 et 500 mR/h).
  • Le tube G-M est compensé pour donner une réponse utile de 45 keV à 1,5 MeV et plus
  • Non recommandé pour la surveillance du rayonnement X d’appareils fonctionnant en dessous de 75 kVp
Type G :
  • Surveillance des faibles débits de dose environnementaux Performances très sensibles
  • Mise à l’échelle sur la plage 0,05 à 75 μSv h-1 (0,005 à 7,5 mR/h)
  • Plage d’énergie utile : 55 keV à 1,5 MeV et plus
  • Ne convient pas à la surveillance du rayonnement X.
Type D :
  • Utilise un tube G-M partiellement compensé pour obtenir une réponse à faible énergie prolongée
  • Mise à l’échelle sur la plage de 0,5 à 1 000 μSvh-1 (0,05 à 100 mR/h)
  • Plage d’énergie utile : 30 keV à 1,5 MeV, mais la réponse est maintenue jusqu’à au moins 17 keV
  • Convient à la mesure des rayonnements d’appareils à rayons X fonctionnant à ou au-dessus de 45 kVp
Type X :
  • Mise à l’échelle sur la plage de 0,5 à 2000 impulsions par seconde
  • Utilise un tube G-M à fenêtre d’extrémité sans compensation en énergie
  • Sensible aux rayonnements jusqu’à 10 keV
  • Utile pour localiser les fuites de rayons X provenant d’une variété de systèmes, y compris les équipements haute tension
  • Non destiné à la mesure mais comme appareil de contrôle relatif
Inclut :
Piles alcalines, sonde, câble et manuel d’instructions
Recommandé dans les cas suivants :
  • Research
  • Hôpitaux
  • Laboratoires industriels
  • Laboratoires universitaires
Spécification
Certifications/Conformité L’analyseur est conforme aux exigences de la publication 325 de la Commission technique internationale
Description Type 900EP15, tube GM à fenêtre terminale en mica mince
Dimensions (L x l x H) 7 x 4,5 x 6,5 po (180 x 110 x 165 mm)
Type de batterie 6 piles type AA, alcalines (IEC LR6) ou rechargeables (IEC KR 15/51)
Type de produit Moniteur de contamination et de rayonnement
Hauteur (impériale) 6,5 in
Longueur (impériale) 7 po
Type de détecteur Tube GM halogène
Largeur (métrique) 11 cm
Poids (métrique) 1 kg
À utiliser avec (application) Recherche, hôpitaux, laboratoires industriels, laboratoires universitaires
Tension Alimentation du tube : 300 à 700 V ; alimentation principale : 12 à 18 V
Largeur (impériale) 4,5 in
Autonomie de la batterie 300 h.s à 4 h.s/jour
Poids (impériale) 2,2 lb
Longueur (métrique) 180 mm
Hauteur (métrique) 16,5 cm