Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ E-Z Ex-Traction™
Code produit. 10373843 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
8 ml
10 ml
20 ml
Taille du bouchon:
13-425
15-425
22-400
24-400
Type de base:
Conique
Plat
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
250/boîte
500/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
Code produit. 10373843
Marque: DWK Life Sciences W224613
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués avec précision en verre borosilicaté à faible taux d’extraction. Les flacons Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ sont conformes aux exigences USP type I et ASTM type I, classe A.
Fabriqués avec précision en verre borosilicaté à faible taux d’extraction.Les flacons Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ sont conformes aux exigences USP type I et ASTM type I, classe A.
  • La surface du fond plate, large et lisse offre une plus grande stabilité et un placement de code-barres en 2D facultatif
  • La conception de puits conique garantit une récupération maximale des échantillons de valeur élevée
  • Fabriqués pour un fonctionnement en toute sécurité dans les systèmes automatisés de manipulation et de stockage des échantillons
  • Le verre borosilicaté de type I de classe A empêche les changements de pH et maintient la pureté du contenu
  • Pour le prélèvement, la manipulation automatisée, le stockage et la récupération maximale des échantillons
  • Bouchons disponibles séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 4 ml
À utiliser avec (application) Pour le stockage d’échantillons manuel ou automatisé
Hauteur (impériale) 1,77 in
Type de base Plat
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 45 mm
Quantité 250/boîte
Certifications/Conformité ASTM type I, classe A, USP type I
Taille du bouchon 13-425