Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SIL G/UV254
Marque:  Macherey-Nagel™ 818343
Code produit. 12784738
  • 278.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
2 à 10 μm
25/boîte
UV254
∼500 m2/g
20 x 20 cm
60 Å
Feuille d’aluminium
0,75 ml/g
0,2 mm
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SIL G/UV254 > Taille de la plaque : 200 x 200mm