Learn More
DWK Life Sciences Microtubes Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
Matériau:
Polypropylène
Sans DNAse, sans RNAse, apyrogène
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Description
Pour une utilisation avec le pilon Pellet Pestle
- Choisissez entre le modèle en polypropylène autoclavable ou le modèle en matériel sans RNase, DNase et pyrogène (fabriqué dans des conditions de salle blanche M5.5 [classe 10 000])
- Emballage individuel
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Oui |
| Couleur | Bleu |
| Capacité (impériale) | 0,05 oz. |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Microtube |
| Exempt de DNase | Oui |
| Capacité | 0,05 oz, 1,5 ml |