Learn More
DWK Life Sciences Pilon Pellet Pestle™ Kimble™ Kontes™
Code produit. 11815125
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
Matériau:
CTFE / acier inox
Polypropylène
Comprend:
100 microtubes
Sans microtubes
Exempt de DNase:
Non
Sans RNase, DNase ou pyrogène
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 11815125
Marque: DWK Life Sciences 7495211590
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour remise en suspension de protéines et de granulés d’ADN ou mouture de tissus mous dans des microtubes à centrifuger
Pilon Pellet Pestle jetable
  • Choisissez entre le modèle en polypropylène autoclavable ou le modèle en matériel sans RNase, DNase et pyrogène (fabriqué dans des conditions de salle blanche M5.5 [classe 10 000])
  • Disponible avec ou sans 100 microtubes
  • Les microtubes ont les mêmes propriétés et sont conditionnés individuellement pour assurer la pureté
  • Longueur du pilon avec pointe, 7 cm (2.75 po)
Pilon Pellet Pestle réutilisable
  • Tête en polymérase CTFE autoclavable avec tige en acier inox
  • Longueur du pilon avec pointe, 6 cm (2,5 po) pour le modèle 0,5 ml ; 14 cm (5,59 po) pour le modèle 1,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,05 oz.
Capacité (métrique) 1,5 ml
Matériau Polypropylène
Type de produit Pilon à granulés
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Remise en suspension de protéines et de granulés d’ADN ou mouture de tissus mous dans des microtubes à centrifuger
Longueur (impériale) 2,75 in
Exempt de DNase Sans RNase, DNase ou pyrogène
Comprend Sans microtubes
Longueur (métrique) 70 mm
Capacité 0,05 oz, 1,5 ml