Learn More
DWK Life Sciences Flacons à échantillons à filetage à vis ClearScrew Kimble™ sans bouchons
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Marque:  DWK Life Sciences 608121545
Code produit. 11852983
  • 134.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre borosilicaté
À vis
45 mm
13-425
15 mm
4 ml
1 dr
ASTM, type I, classe A
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons à échantillons à filetage à vis ClearScrew Kimble™ sans bouchons > 1 dr. ; Dia. ext. x Hauteur : 15 x 45 mm ; Finition GPI : 13-425