Learn More
DWK Life Sciences Flacons à échantillons à filetage à vis ClearScrew Kimble™ sans bouchons
Code produit. p-4117330
Click to view available options
Volume (métrique):
1.8 ml
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Taille du bouchon:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 11842983
Marque: DWK Life Sciences 608121528
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
  • Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 2 ml
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 0.5 dr
Hauteur (métrique) 28 mm
Certifications/Conformité ASTM, type I, classe A
Taille du bouchon 13-425