Learn More
DWK Life Sciences Flacons à échantillons à filetage à vis ClearScrew Kimble™ sans bouchons
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Marque:  DWK Life Sciences 60812-2857
Code produit. 11822993
  • 249.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre borosilicaté
À vis
57 mm
24-400
28 mm
20 ml
5.4 dr
ASTM, type I, classe A
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons à échantillons à filetage à vis ClearScrew Kimble™ sans bouchons > 5 dr. ; Dia. ext. x Hauteur : 28 x 57 mm ; Finition GPI : 24-400