Learn More
DWK Life Sciences Flacons à échantillons à filetage à vis ClearScrew Kimble™ sans bouchons
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Marque: DWK Life Sciences 608122385
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
85 mm | |
20-400 |
23 mm | |
24 ml | |
6.5 dr | |
ASTM, type I, classe A |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons à échantillons à filetage à vis ClearScrew Kimble™ sans bouchons > 6 dr. ; Dia. ext. x Hauteur : 23 x 85 mm ; Finition GPI : 20-400
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu