Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à filetage phénolique noirs Kimble™
Très résistant à la température et à la vapeur pendant l’autoclavage
Marque:  DWK Life Sciences 73802-15415
185.84 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10455342
  • 410.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Joint en caoutchouc blanc 14B revêtu de PTFE intégré
  • Trois finitions à filetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
PTFE-faced Rubber
Oui
Bouchon à vis
Phenolic Resin
15-415
Autoclavable
Flacon
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
DWK Life Sciences Bouchons à filetage phénolique noirs Kimble™ > Filetage GPI : 15 mm-415