Learn More
DWK Life Sciences Tubes réutilisables Kimble™ KIMAX™ avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc avec face en PTFE
Bouchon phénolique noir avec joint en caoutchouc revêtu de PTFE
Marque: DWK Life Sciences 45066A-20150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bouchon phénolique noir avec joint en caoutchouc revêtu de PTFE
- Pastille de marquage blanche
- Bouchon phénolique noir
Spécification
ASTM E982, type VI, classe B | |
Phénolique | |
150 mm | |
Pastille de marquage | |
18-415 | |
Bouchon à vis |
Noir | |
30 mL | |
Verre borosilicaté | |
PTFE, caoutchouc | |
20 mm | |
Tube à essai réutilisable |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Taille: 57.1 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Tubes réutilisables Kimble™ KIMAX™ avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc avec face en PTFE > D.E. x L : 20 x 150mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu