Learn More
DWK Life Sciences Tubes réutilisables Kimble™ KIMAX™ avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc avec face en PTFE
Code produit. 11828452
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
16 mm
16mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Longueur (métrique):
100 mm
100mm
125mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Capacité (métrique):
8 ml
12 mL
16 ml
20 ml
25 ml
30 mL
50 ml
70 mL
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
24-410
Conditionnement:
144 pièces
192 pièces
288 pièces
Code produit. 11828452
Marque: DWK Life Sciences 45066A16150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon phénolique noir avec joint en caoutchouc revêtu de PTFE
  • Pastille de marquage blanche
  • Bouchon phénolique noir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E982, type VI, classe B
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon Phénolique
Capacité (métrique) 20 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type d’étiquette Pastille de marquage
Matériau de revêtement PTFE, caoutchouc
Diamètre du filetage 15-415
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Vis
Type de produit Tube à essai réutilisable