Learn More
BINDER™ KB Cooling Incubator
KB units are able to incubate with precision even when fully loaded, feature a hot-air disinfection routine, and can be programmed for weekend operation with ease.
Marque: BINDER™ 9020-0474
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Features:
- Temperature range: 0 to 70°C
- Up to 40% lower energy consumption compared to the previous model
- Energy-efficient cooling with modern inverter cooling unit
- Cooling with climate-neutral R-600a refrigerant
- Door heating to prevent condensation
- Housing design with HIT technology
- Interior made completely of stainless steel
- Inner doors made of metal oxide-coated safety glass
- Two racks made of stainless steel
- Large access port with silicone plug
- Floor-standing units featuring robust twin casters with brakes at the front
- Stackable tabletop units with a volume of up to 130 L
- Simple programming of a second set temperature value
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Class 3.3 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarms
- Unit self-test for comprehensive status analysis
- Data interfaces include ethernet and USB
Spécification
Non autoclavable | |
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
APT.Line Preheating Chamber Technology | |
Acier inoxydable | |
Not Included | |
0°C to 70°C | |
KB 472 |
472 L | |
Capteur IR | |
LED | |
2 | |
CEE | |
Incubateur réfrigéré | |
208/240 V |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Accessoires et services
Accessoires facultatif
Prestations de service
-
BINDER™ Barres lumineuses à LED LED light strips, basic set 300 - incl. ... Code produit: 15689518
1335.00€ / 1 pièce -
BINDER™ Barres lumineuses à LED LED light strips, basic set 500 - incl. ... Code produit: 15699518
1420.00€ / 1 pièce -
BINDER™ Barres lumineuses à LED LED light strips, expansion set 300 - in... Code produit: 15785653
319.00€ / 1 pièce -
BINDER™ Barres lumineuses à LED LED light strips, expansion set 500 - in... Code produit: 15795653
413.00€ / 1 pièce -
BINDER™ Série APT-COM™ 4 Software, 4 BASIC Edition Code produit: 16307175
284.00€ / 1 pièce -
BINDER™ Documents de qualification IQ/OQ Q-Ordner IQ/OQ - Temp/CO2/Vacuum Code produit: 16414009
1199.57€ / 1 pièce -
BINDER™ Documents de qualification IQ/OQ/PQ Q-Ordner PDF IQ/OQ/PQ - Temp/CO2/Vacuum Code produit: 16424019
1695.00€ / 1 pièce -
BINDER™ Documents de qualification IQ/OQ/PQ Q-Ordner IQ/OQ/PQ - Temp/CO2/Vacuum Code produit: 16454009
1925.00€ / 1 pièce -
BINDER™ Documents de qualification IQ/OQ Q-Ordner PDF IQ/OQ - Temp/CO2/Vacuum Code produit: 16484009
1020.00€ / 1 pièce -
BINDER™ Série APT-COM™ 4 APT-COM Code produit: 16484479
2990.00€ / 1 pièce -
BINDER™ Série APT-COM™ 4 APT-COM Code produit: 16494479
4270.00€ / 1 pièce -
BINDER™ pH-neutral Detergent pH-neutral detergent Code produit: 17857138
49.85€ / 1 pièce -
BINDER™ Chambre intérieure renforcée Inner chamber, reinforced Code produit: 30238240
1204.00€ / 1 pièce -
BINDER™ Specimen Temperature Display Specimen temperature display Code produit: 30238262
907.00€ / 1 pièce -
BINDER™ Electromechanical Door Lock with Pin Door lock, electromechanical Code produit: 30238379
805.00€ / 1 pièce
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ KB Cooling Incubator > 472 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu